Merck
GF42802129
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.125 mm, L 0.5 m
别名:
ME311100
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
film
製造商/商標名
Goodfellow 428-021-29
長度
0.5 m
厚度
0.125 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3