Merck
GF42083210
powder, 1-6 μm mean particle size, weight 200 g, purity 98.%
别名:
FE006045
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Fe
CAS号:
分子量:
55.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141721
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 420-832-10
電阻係數
9.71 μΩ-cm
重量
200 g
平均粒徑
1-6 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI 密鑰
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N