GF40766069
别名:
CU100400
1 of 10
Sigma-Aldrich
379786
醋酸锌 二水合物
383317
醋酸锌
Supelco
1.08802
乙酸锌二水合物
Z742086
Digital Exact-Temp Min/Max bottle thermometer
398160
六亚甲基四胺
345164
醋酸锡(II)
494135
叔丁氧锡(IV)
BMSH3770TP
Benchmark Optional Temperature Probe for H3770 Series Hotplate/Stirrer
755702
锡
359386
高氯酸锰 水合物
foil (temper - as rolled)
Goodfellow 407-660-69
300 mm × 300 mm × 0.30 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学