Key Documents
GF40713612
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
500mm tube, 4.2mm outside diameter, 0.2mm wall thickness, 3.8mm inside diameter, annealed
别名:
FF217420
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 407-136-12
長度
500 mm
外徑 × 內徑 × 壁厚
4.2 mm × 0.2 mm × 3.8 mm