Merck
GF39873101
Silicon nitride - reaction bonded
rod, 10.0 mm diameter, length 150 mm
别名:
SI637975
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 398-731-01
長度
150 mm
直徑
10.0 mm