主要文件
GF38731248
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.18 mm, size 100 × 100 mm, temper hard
别名:
FE020268
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 387-312-48
尺寸
100 × 100 mm
厚度
0.18 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)