主要文件
GF38217146
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
foil, 15mm disks, 0.125mm thickness, as rolled
别名:
MO010250
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
表单
foil (disks - as rolled)
制造商/商品名称
Goodfellow 382-171-46
尺寸 × 厚度
15 mm × 0.125 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)