Merck
GF37581699
Aluminum/Silicon
rod, Al 99%/Si 1%, 5 mm diameter, length 1000 mm, bulk density 2.7 g/cm3
别名:
AL057935
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
化驗
≥99%
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 375-816-99
長度
1000 mm
直徑
5 mm
體積密度
2.7 g/cm3