主要文件
GF36620951
Quartz - fused
tube, outside diameter 2.9 mm, length 500 mm, wall thickness 0.75 mm
别名:
SI617040
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101503
NACRES:
NA.23
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 366-209-51
长度
500 mm
外径
2.9 mm
壁厚度
0.75 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)