Merck
GF36537037
powder, max. particle size 10 micron, weight 5 g, purity 99.95%
别名:
PD006015
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Pd
CAS号:
分子量:
106.42
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141733
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.95%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 365-370-37
电阻率
9.96 μΩ-cm, 20°C
重量
5 g
最大零件尺寸
10 μm
沸点
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
密度
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES字符串
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)