Merck
GF36106815
foil, thickness 0.009 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.97%
别名:
BI000110
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Bi
CAS号:
分子量:
208.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141706
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.97%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 361-068-15
電阻係數
129 μΩ-cm, 20°C
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.009 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
密度
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI 密鑰
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N