主要文件
GF35250735
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.09 mm, diam. 10 mm
别名:
ME311070
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
表单
film
制造商/商品名称
Goodfellow 352-507-35
直径
10 mm
厚度
0.09 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)