Merck
GF34540309
碳化铬
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g, purity 99%
别名:
CR516010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 345-403-09
重量
500 g
零件最大尺寸
45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3