Merck
GF32454996
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.95%
别名:
CR006115
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cr
CAS号:
分子量:
52.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141709
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.95%
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 324-549-96
电阻率
12.7 μΩ-cm, 20°C
重量
50 g
最大肿块尺寸
10 mm
沸点
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
密度
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI key
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)