Key Documents
GF32219298
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
0.05m wire, 0.025mm diameter, annealed
别名:
AU075125
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 322-192-98
長度 × 直徑
0.05 m × 0.025 mm