主要文件
GF31335397
Polymethylpentene
TPX®, sheet, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm, natural
别名:
ME313410
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
表单
sheet
制造商/商品名称
Goodfellow 313-353-97
尺寸
150 × 150 mm
厚度
10 mm
颜色
natural
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)