主要文件
GF30349177
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 15mm disks, 0.38mm thickness, half hard
别名:
CU020375
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
30102010
NACRES:
NA.23
形狀
foil (disks - half hard)
製造商/商標名
Goodfellow 303-491-77
尺寸 × 厚度
15 mm × 0.38 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)