主要文件
GF29693953
Alumina
granule, 2 mm nominal granule size, weight 100 g, purity 99.99%
别名:
AL606300
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11181511
NACRES:
NA.23
方案
99.99%
表单
granular
制造商/商品名称
Goodfellow 296-939-53
重量
100 g
标称颗粒尺寸
2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)