主要文件
GF27626171
不锈钢-AISI 304 合金,FeCr18Ni10
foil, 10mm disks, 0.0125mm thickness, hard
别名:
FE220210
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
foil (disks - hard)
製造商/商標名
Goodfellow 276-261-71
尺寸 × 厚度
10 mm × 0.0125 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Goodfellow产品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)