主要文件
GF26686299
不锈钢-AISI 304 合金,FeCr18Ni10
500mm tube, 0.8mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 0.5mm inside diameter, annealed
别名:
FE227180
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 266-862-99
长度 × 壁厚度
500 mm × 0.15 mm
外径 × 内径
0.8 mm × 0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Goodfellow产品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)