GF26031002
别名:
TI040400
1 of 10
Sigma-Aldrich
637262
钛 (IV) 氧化物,金红石型
224227
718467
氧化钛(IV)
232033
氧化钛 (IV),锐钛矿
248576
GF17950372
钨
637254
204757
914401
Titanium dioxide milled nanofibers
799289
二氧化钛
foil
Goodfellow 260-310-02
150 × 150 mm
0.25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学