Merck
GF25772104
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 1m coil, 0.25mm thickness, annealed
别名:
NI030290
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
annealed
foil (coil)
製造商/商標名
Goodfellow 257-721-04
尺寸 × 厚度
1 m × 0.25 mm