Merck
GF25345920
Platinum-tungsten alloy, Pt92W8
5m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.007mm insulation thickness, polyimide insulation
别名:
PT105825
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
描述
polyimide insulation
形狀
wire (insulated)
製造商/商標名
Goodfellow 253-459-20
長度
5 m
導線直徑
0.025 mm
隔熱厚度
0.007 mm