化驗
≥99.5%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 253-020-91
電阻
41.7 μΩ-cm
重量
200 g
零件最大尺寸
45 μm
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
密度
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChI 密鑰
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3