Merck
GF25090916
Magnetic copper
wire, Cu 99.96%/Fe 0.04%, 0.5 mm diameter, length 20 m, filament diameter 0.1 microns
别名:
CU805100
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.96%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 250-909-16
長度
20 m
直徑
0.1 μm , filament diameter
0.5 mm