化驗
99.95%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 247-792-01
電阻係數
11 μΩ-cm, 20°C
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.005 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
密度
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI 密鑰
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N