Merck
GF23930894
活性炭
tube, outside diameter 3.18 mm, length 100 mm, wall thickness 0.8 mm
别名:
活性炭黑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C
CAS号:
分子量:
12.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141908
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 20 °C)
形狀
tubes
自燃溫度
842 °F
製造商/商標名
Goodfellow 239-308-94
電阻係數
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
長度
100 mm
外徑
3.18 mm
壁厚
0.8 mm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES 字串
[C]
InChI
1S/C
InChI 密鑰
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N