蒸汽压
1 mmHg ( 621 °C)
方案
99.9%
表单
foil
自燃温度
950 °F
制造商/商品名称
Goodfellow 235-968-92
电阻率
4.46 μΩ-cm, 20°C
尺寸
25 × 25 mm
厚度
2.0 mm
沸点
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 2
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg