主要文件
GF21663525
Copper/Beryllium
rod, Cu 98%/Be 2%, 25 mm diameter, length 50 mm, temper hard
别名:
CU077955
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
31152304
NACRES:
NA.23
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 216-635-25
长度
50 mm
直径
25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)