Merck
GF20681906
Alumina
tube, outside diameter 2.5 mm, length 300 mm, wall thickness 0.6 mm
别名:
AL607050
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 206-819-06
長度
300 mm
外徑
2.5 mm
壁厚
0.6 mm