主要文件
GF19491048
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.05 mm, size 540 × 540 mm, ohms/square 2
别名:
ES301955
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
表单
film
制造商/商品名称
Goodfellow 194-910-48
尺寸
540 × 540 mm
厚度
0.05 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)