Merck
GF18601433
不锈钢 - AISI 316合金,FeCr18Ni10Mo3
200m wire, 0.15mm diameter, hard
别名:
FE245102
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 186-014-33
長度 × 直徑
200 m × 0.15 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow产品