主要文件
GF15572639
Copper/Beryllium
foil, Cu 98%/Be 2%, thickness 0.38 mm, size 89 × 89 mm, temper annealed
别名:
CU070475
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
31152304
NACRES:
NA.23
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 155-726-39
尺寸
89 × 89 mm
厚度
0.38 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)