化驗
99.99%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 154-364-69
電阻係數
9.71 μΩ-cm
尺寸 × 厚度
25 x 25 mm × 2 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI 密鑰
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N