主要文件
GF15056737
Aluchrom O - Resistance Alloy, Fe70Cr25Al5
250m wire, 0.125mm diameter, annealed
别名:
FE065130
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 150-567-37
長度 × 直徑
250 mm × 0.125 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)