主要文件
GF14476923
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
50m wire, 1mm diameter, as drawn
别名:
FE265160
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 144-769-23
长度 × 直径
50 m × 1 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)