Key Documents
GF12283837
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), fiber, tex number 94, L 1000 m, filament diameter 0.0275mm
别名:
AM325790
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
fibers
製造商/商標名
Goodfellow 122-838-37
長度
1000 m