主要文件
GF11161066
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
microfoil, 25mm disks, 1μm thinness, permanent mylar 3.5μm support
别名:
NI094850
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
盤尺寸
25 mm
描述
3.5μm permanent mylar support
形狀
disc (microfoil)
製造商/商標名
Goodfellow 111-610-66
厚度
1 μm , 3.5μm permanent mylar support
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)