Merck
GF10928752
powder, max. particle size 5 micron, weight 50 g, purity 99.8%
别名:
CU006022
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cu
CAS号:
分子量:
63.55
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141711
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.8%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 109-287-52
电阻率
1.673 μΩ-cm, 20°C
重量
50 g
最大零件尺寸
5 μm
沸点
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 6
1 of 6
铜 powder, max. particle size 50 micron, weight 1000 g, purity 99%
GF52483664
铜 powder, 50 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
GF61543223
铜 powder, max. particle size 800 micron, weight 5 g, high purity 99.99+%
GF18255214
铜 powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 99%
GF41668544