Key Documents
GF10096512
Tungsten-rhenium alloy, W95Re5
0.2m wire, 0.25mm diameter, annealed
别名:
W 025250
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 100-965-12