Key Documents
GF05816853
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
100m wire, 1.0mm diameter, annealed
别名:
NI105160
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 058-168-53
長度 × 直徑
100 m × 1.0 mm