GF05735134
别名:
BI076100
1 of 10
GF29423279
Nickel-boron alloy, Ni85B15
Supelco
15238
N,O-双(三甲基硅)三氟乙酰胺(含三甲基氯硅烷)
Sigma-Aldrich
357553
镍
172456
十四烷
Milli-Q
ZWATSENA1
水传感器
33495
噁唑菌酮 溶液
Z423149
Scienceware® safety labeled wash bottles
357308
铟
356018
锌
B-023
BSTFA(含1% TMCS)
lumps
Goodfellow 057-351-34
1000 g
100 mm