Merck
GF05630914
Aluminum/Magnesium
foil, Al 97%/Mg 3%, thickness 0.50 mm, 8 mm diameter, temper as rolled
别名:
AL010270
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 056-309-14
直徑
8 mm
8 mm
厚度
0.50 mm