化驗
99.99%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 053-579-54
電阻係數
10.6 μΩ-cm, 20°C
尺寸
200 mm
直徑
0.635 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI 密鑰
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N