主要文件
GF05332698
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
1000mm tube, 6.0mm outside diameter, 1.0mm wall thickness, 4mm inside diameter, annealed
别名:
FF217450
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 053-326-98
长度 × 壁厚度
1000 mm × 1.0 mm
外径 × 内径
6.0 mm × 4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)