化驗
99.90%
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 041-761-21
電阻係數
13-16 μΩ-cm, 20°C
長度 × 直徑
1000 mm × 2.0 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
密度
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI 密鑰
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N