化驗
99%
形狀
foil
自燃溫度
1400 °F
製造商/商標名
Goodfellow 041-343-94
電阻係數
2.6548 μΩ-cm
直徑
25 mm
25 mm
厚度
0.0125 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
密度
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Al]
InChI
1S/Al
InChI 密鑰
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3