主要文件
GF03052785
Quartz - fused
rod, 15.0 mm diameter, length 200 mm
别名:
SI617980
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101503
NACRES:
NA.23
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 030-527-85
长度
200 mm
直径
15.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)