主要文件
GF03033740
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
100mm rod, 3.0mm diameter, annealed
别名:
TI017908
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 030-337-40
長度 × 直徑
100 mm × 3.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)