GF02084217
别名:
NK206100
1 of 10
GF00152491
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
Z662674
Kern pocket balances
Sigma-Aldrich
349283
金
GF02502076
钨
793361
氧化锌纳米颗粒油墨
203017
溴化铯
916447
碘化铊(I)
403393
双(2,2,6,6,-四甲基-3,5-庚二酮酸)镍(II)
807613
Z727938
Hettich® swing-out rotor, for plates
pellets
Goodfellow 020-842-17
100 g
10 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学